Få mere at vide
(±)-Linalool-d3 (vinyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Linalool-d3 (vinyl-d3) |
| CAS | 1216673-02-7 |
| Molekylær formel | C10 D3 H15 O |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11 H,1,6,8H2,2-4H3/i1D2,5 D |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])C(C)(O)CCC=C(C)C)[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2-trideuterio-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.27 |
| Formel vægt | 157.1546 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 96% Chemical Purity |