Få mere at vide
Linalool, 97%
Artikelnummer. 10746151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746151 500 mL Glasflaske 500ml
10387050 100 mL Glasflaske 100ml
10464975 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125155000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-70-6
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00008906
InChI nøgle CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMIL CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linalool
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8610g/mL
Kogepunkt 199,0 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Brydningsindeks 1,4600 til 1,4640
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 462
Merck Index 15, 5550
Specifik vægtfylde 0.861
Specifik rotation -2° til +2° (20 °C, 589 nm) (fint)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,45 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Viskositet 4,4 mPa (25 °C)
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linalool
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Linalool