Få mere at vide
Linalool, 97%
Beskrivelse
Linalool bruges som duft i 60-80 % af parfumerede hygiejneprodukter og rengøringsmidler, herunder sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotion. som en duft i 60-80 % af parfumerede hygiejneprodukter og rengøringsmidler inklusive sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotioner. som en duft i 60-80 % af parfumerede hygiejneprodukter og rengøringsmidler inklusive sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotioner.
Opløselighed Opløseligt i vand (1,589 g
/L ved 25 C).°
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linalool |
| Tæthed | 0.865 |
| Kogepunkt | 199 °C til 200 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (168 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 2500 mL |
| Beilstein | 1721488 |
| Merck Index | 14,5495 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (1,589 g/L ved 25 °C). |
| Vis mere |