Få mere at vide
Linalool, 97%
Artikelnummer. 11407067
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407067 100 mL 100ml
11417067 500 mL 500ml
11427067 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14424.AE
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154,253 g/mol
Linalool bruges som duft i 60-80 % af parfumerede hygiejneprodukter og rengøringsmidler, herunder sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotion. som en duft i 60-80 % af parfumerede hygiejneprodukter og rengøringsmidler inklusive sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Linalool bruges som en duft i 60-80% af parfumerede hygiejneprodukter og rengøringsmidler, herunder
sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotioner. som en duft i 60-80 % af parfumerede hygiejneprodukter og rengøringsmidler inklusive sæber, rengøringsmidler, shampoo og lotioner.
Opløselighed Opløseligt i vand (1,589 g
/L ved 25 C).°
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-70-6
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00008906
InChI nøgle CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMIL CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linalool
Tæthed 0.865
Kogepunkt 199 °C til 200 °C
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.462
Mængde 100 mL
Beilstein 1721488
Merck Index 14,5495
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (1,589 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linalool
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Linalool