Få mere at vide
Linalool 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318723
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318723 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318723 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010048IP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Linalool
CAS 78-70-6
Analyt- eller komponentnavne DL-Linalool
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMIL CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 154.249
Mængde 1 ml
Formel vægt 154,136 g/mol