Få mere at vide
Linalol, Mikromol™
Artikelnummer. 17901566
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17901566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17901566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0164.05
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Linalol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Linalool
CAS 78-70-6
Analyt- eller komponentnavne DL-Linalool
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMIL CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 154.249
Mængde 100 mg
Formel vægt 154,136 g/mol