Få mere at vide
Linagliptin, Mikromol™
Artikelnummer. 17921536
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17921536 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17921536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3412.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Linagliptin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linagliptin
CAS 668270-12-0
Analyt- eller komponentnavne Linagliptin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H28 N8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butynyl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]- (9CI), (R)-8-[3-Aminopiperidin-1-yl]-7-(2-butynyl)-3-methyl-1-(4-methylquinazolin-2-ylmethyl)xanthine, BI 1356, BI 1356BS, Linagliptin, ONDERO, Tradjenta, Trazenta
InChI formel InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m1/s1
SMIL CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@@H](N)C5
IUPAC navn 8-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]purine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 472.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 472.2335 g/mol