Få mere at vide
Linagliptin, MedChemExpress
Beskrivelse
Linagliptin is a highly potent, selective DPP-4 inhibitor with IC50 of 1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linagliptin |
| CAS | 668270-12-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H28N8O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | BI 1356 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=C(C(N1CC3=NC(C)=C4C=CC=CC4=N3)=O)N(CC#CC)C(N5CCC[C@@H](N)C5)=N2)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.54 |
| Vis mere |