Få mere at vide
Linagliptin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linagliptin |
| CAS | 668270-12-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Linagliptin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H28 N8 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butynyl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]- (9CI), (R)-8-[3-Aminopiperidin-1-yl]-7-(2-butynyl)-3-methyl-1-(4-methylquinazolin-2-ylmethyl)xanthine, BI 1356, BI 1356BS, Linagliptin, ONDERO, Tradjenta, Trazenta |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@@H](N)C5 |
| Vis mere |