Få mere at vide
Linagliptin Acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linagliptin Acetamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30N8O3/c1-5-6-14-34-23-24(31-26(34)33-13-9-10-19(15-33)29-18(3)36)32(4)27(38)35(25(23)37)16-22-28-17(2)20-11-7-8-12-21(20)30-22/h7-8,11-12,19H,9-10,13-16H2,1-4H3,(H,29,36)/t19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 514.2441 |
| Procent renhed | >95% |