Få mere at vide
Linadryl Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linadryl Hydrochloride |
| CAS | 5928-69-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Linadryl Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]morpholine hydrochloride (1:1), 4-[2-(Benzhydryloxy)ethyl]morpholine hydrochloride, Linadryl hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2.ClH/c1-3-7-17(8-4-1)19(18-9-5-2-6-10-18)22-16-13-20-11-14-21-15-12-20;/h1-10,19H,11-16H2;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.C(CN1CCOCC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Vis mere |