Få mere at vide
Limonin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16423347
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16423347
Brand: Medchem Express HY17411
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Limonin
CAS 1180-71-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H30O8
Mængde 50 mg
Synonym Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (88.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C1[C@@H]2[C@@]3(O2)[C@](CC[C@@]([C@@]4([C@@](CC(OC4)=O)([H])OC5(C)C)[C@@]5([H])CC6=O)([H])[C@]36C)(C)[C@H](C7=COC=C7)O1
Molekylvægt (g/mol) 470.51
Formel vægt 470.51
Procent renhed 98.68%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.