Få mere at vide
Limonin, MedChemExpress
Mængde:
50 mg
100 mg
Beskrivelse
Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Limonin |
| CAS | 1180-71-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (88.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C1[C@@H]2[C@@]3(O2)[C@](CC[C@@]([C@@]4([C@@](CC(OC4)=O)([H])OC5(C)C)[C@@]5([H])CC6=O)([H])[C@]36C)(C)[C@H](C7=COC=C7)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.51 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.