missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Limonin

Artikelnummer. p-7084723 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16514324

Brand: Thermo Scientific Chemicals 465472500

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1180-71-8
Molekylvægt (g/mol) 470.52
MDL nummer MFCD00075922
InChI nøgle KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
IUPAC navn (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furan-3-yl)-9,9,13,20-tetramethyl-4,8,1 5,18-tetraoxahexacyclo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶,0¹⁴,²⁰]docosan-5,12,17-trion
SMIL CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1

Tekniske data

Alpha vektor LIMONIN
Kemisk navn eller materiale Limonin
Smeltepunkt 298°C to 300°C
Farve Hvid
Tab ved tørring ≤5 %
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Molekylær formel C26H30O8
Mængde 250 mg
Formel vægt 470.52
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Limonin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Limonin

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.