Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Limonin
Artikelnummer. 16514324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514324 250 mg
16504324 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514324 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465472500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1180-71-8
Molekylvægt (g/mol) 470.52
MDL nummer MFCD00075922
InChI nøgle KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
IUPAC navn (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furan-3-yl)-9,9,13,20-tetramethyl-4,8,1 5,18-tetraoxahexacyclo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶,0¹⁴,²⁰]docosan-5,12,17-trion
SMIL CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1
Tekniske data
Alpha vektor LIMONIN
Kemisk navn eller materiale Limonin
Smeltepunkt 298°C to 300°C
Farve Hvid
Tab ved tørring ≤5 %
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Molekylær formel C26H30O8
Mængde 250 mg
Formel vægt 470.52
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Limonin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Limonin