Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Limonin
Artikelnummer. 16504324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. Mængde
16504324 1 g
16514324 250 mg
2 options
Artikelnummer. 16504324
Brand: Thermo Scientific Chemicals 465470010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1180-71-8
Molekylvægt (g/mol) 470.52
MDL nummer MFCD00075922
Tekniske data
Alpha vektor LIMONIN
Kemisk navn eller materiale Limonin
Smeltepunkt 298°C to 300°C
Farve Hvid
Tab ved tørring ≤5 %
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Molekylær formel C26 H30 O8
Mængde 1 g
Formel vægt 470.52
Fysisk form Pulver