Få mere at vide
(+)-Limonen, TRC
Artikelnummer. 30479712
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30479712 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30479712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46174025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Limonene
CAS 5989-27-5
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C10 H16
Mængde 25 mL
Synonym (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-cyclohexene, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)- (8CI), (+)-(4R)-Limonene, (+)-(R)-Limonene, (+)-Dipentene, (+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-α-Limonene, (4R)-(+)-Limonene, (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (4R)-Limonene, (R)-(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (R)-Limonene, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene, Bio Clear, Biogenic SE 374, Carvene, Clearene, D-(+)-Limonene, D-Limonene, EC 7, Fruits Dry, Glidesafe, Glidsafe, Histo-Clear, HistoSolve X, IVOD, Limonene, (+)-, Master Clear, NK 1100, Refchole, Safsolv, Woody River 8, d-(+)-Limonene, d-Limonene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C
IUPAC navn (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252
Procent renhed >95