Få mere at vide
(-)-Limonene, TRC
Artikelnummer. 30465859
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30465859 5 g
1 options
Artikelnummer. 30465859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4617455G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(-)-Limonene
CAS 5989-54-8
Molekylær formel C10 H16
Mængde 5 g
Synonym S-(-)-Limonene, (4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-cyclohexene, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (4S)-, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (S)-, p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)- (8CI), (4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (-)-(4S)-Limonene, (-)-(S)-Limonene, (-)-Limonene, (-)-α-Limonene, (4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (4S)-Limonene, (S)-(-)-Limonene, (S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (S)-Limonene, l-Carvene, l-Limonene, β-Limonene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
SMIL CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C
IUPAC navn (4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252