Få mere at vide
(+)-Limonene, 96%, unstabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Limonene |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -74.0°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8405g/mL |
| Kogepunkt | 175.4°C to 176.0°C |
| Flammepunkt | 48°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (+)-Limonene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.