Få mere at vide
(+)-Limonen, 96%, ustabil
Artikelnummer. 10216140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216140 5 mL Glasflaske -
10387640 500 mL Glasflaske 500ml
10064053 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179390050
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-27-5 , 10191-41-0
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00062991
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Limonene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -74,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8405g/mL
Kogepunkt 175,4 °C til 176,0 °C
Flammepunkt 48 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4700 til 1,4740
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 133
Merck Index 14, 5493
Specifik vægtfylde 0.8405
Specifik rotationstilstand +106,00 (20,00 °C c=1, CH3OH)
Specifik rotation +106.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol
IUPAC navn (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Viskositet 0,846 mPa (25 °C)
Formel vægt 136.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Limonene