Få mere at vide
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10402211
Brand: Thermo Scientific Acros 203731000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-54-8
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001558
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Synonym --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC navn (4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
SMIL CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Limonene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -104°C to 84°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8420g/mL
Kogepunkt 175.0°C to 177.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4740
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 136
Merck Index 14, 5493
Specifik vægtfylde 0.842
Specifik rotationstilstand - 99.50 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 99.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
Formel vægt 136.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: L-Limonene, D-Limonene, p-Cymene, 1,8-Cineol