Få mere at vide
(-)-Limonen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10463955 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10463955 500 mL Glasflaske 500ml
10402211 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463955 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203735000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-54-8
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001558
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Synonym --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC navn (4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
SMIL CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Limonene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -104°C to 84°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8420g/mL
Kogepunkt 175.0°C to 177.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4740
Mængde 500 mL
Beilstein 05, 136
Merck Index 14, 5493
Specifik vægtfylde 0.842
Specifik rotationstilstand - 99.50 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 99.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
Formel vægt 136.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Limonene, 1, 8-Cineol, p-Cymene, D-Limonene