Få mere at vide
(+)-Limonen 2,3,3,5,5,-d5 (Major), TRC
Artikelnummer. 30467329
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467329 5 mg
30465393 1 mg
30466811 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30467329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4617435MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2514937-17-6
Molekylær formel C10H11D5
Molekylvægt (g/mol) 141.26
Synonym (R)-Cyclohexene 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-d5, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene-d5 (8CI), (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene-d5, (+)-(4R)-Limonene-d5, (+)-(R)-Limonene-d5, (+)-Dipentene-d5, (+)-Limonene-d5, (+)-p-Mentha-1,8-diene-d5, (+)-a-Limonene-d5, (4R)-(+)-Limonene-d5, (4R)-Limonene-d5, (R)-(+)-Limonene-d5, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene-d5, (R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-d5, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene-d5, (R)-Limonene-d5, (R)-p-Mentha-1,8-diene-d5, 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene-d5, Bio Clear-d5, Biogenic SE 374-d5, Carvene-d5, Clearene-d5, D-(+)-Limonene-d5, D-Limonene-d5, EC 7-d5, Fruits Dry-d5, Glidesafe-d5, Glidsafe-d5, Histo-Clear-d5, HistoSolve X-d5, IVOD-d5, Master Clear-d5, NK 1100-d5, Refchole-d5
IUPAC navn (R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-2,3,3,5,5-d5
SMIL CC([C@@H]1C([2H])([2H])CC(C)=C([2H])C1([2H])[2H])=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Limonene 2,3,3,5,5,-d5
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1/i4D,6D2,7D2
Formel vægt 141.16
Procent renhed >95%