Få mere at vide
Limonen 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318231
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318231 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318231 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010047IP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Limonene
CAS 138-86-3
Analyt- eller komponentnavne Limonene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, p-Mentha-1,8-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (±)-Dipentene, (±)-Limonene, (±)-α-Limonene, 1,8-p-Menthadiene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene, 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexene, 1-Methyl-p-isopropenyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene, Cajeputen, Cajeputene, Cinen, Cinene, DL-Limonene, Dipenten, Dipentene, Eulimen, Flavor orange, Florasolv DPE, Goldflush II, Kautschin, Lemosol, Limonen, Limonene, NSC 21446, NSC 844, Nesol, Orange X, Orange flavor, PC 560, Roti-Histol, SF 001, dl-Limonene, α-Limonene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
SMIL CC(=C)C1CCC(=CC1)C
IUPAC navn 1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136,1252 g/mol