Få mere at vide
DWK Life Sciences Indlæg med begrænset volumen
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
Beskrivelse
De DWK Life Sciences linje af kromatografihætteglas tilbyder to forskellige LVI stilarter: flad bund og konisk.
- Pakket i PE-poser med lynlås med afrivningsfoliestrimmel for at sikre manipulationsbevis og genlukkelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisk) | 0.1 mL |
| Til brug med (applikation) | Højtydende væskekromatografi (HPLC), gaskromatografi (GC), lille prøvevolumenanalyse |
| Grundstil | Konisk |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 31 mm |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.7 mm |