Få mere at vide
Limetol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Limetol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4)8-6-7-9(2,3)11-10/h5H,1,6-8H2,2-4H3 |
| Formel vægt | 154.1358 |