Få mere at vide
Limaprost, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Limaprost |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O5/c1-3-4-9-16(2)14-17(23)12-13-19-18(20(24)15-21(19)25)10-7-5-6-8-11-22(26)27/h8,11-13,16-19,21,23,25H,3-7,9-10,14-15H2,1-2H3,(H,26,27)/b11-8+,13-12+/t16-,17+,18+,19+,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 380.2563 |