Få mere at vide
Abnova™ LILRA3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Artikelnummer. 16173536
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
16173536 100 μL
1 options
Artikelnummer. 16173536 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. H00011026T02.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1656.61 DKK / 100µL
    Spare 288.39 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt LILRA3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_006865.2
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 47.5kDa
Plasmid pCMV-LILRA3 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LILRA3 antibody (Mfr. No. H00011026-D01P) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL LILRA3 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol