missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LIH 383
Beskrivelse
LIH 383 is a potent and highly selective atypical chemokine receptor (ACKR3/CXCR7) agonist. LIH 383 competes directly with CXCL12-AF647 and is more potent in inducing β-arrestin recruitment to ACKR3 (EC50 = 0.61 nM) than the full-length chemokine ligands CXCL12 or CXCL11 (EC50 = 1.2 nM and 2.2 nM, respectively). In a rat ex vivo model, LIH383 increases the availability and signaling of opioid peptides at classical receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 0.95 |
| CAS | 2866266-58-0 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 997.23 |
| Mængde | 1 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?