missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ligustroside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ligustroside |
| CAS | 35897-92-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C25H32O12 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,3E,4S)-3-Ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl Ester, [2S-(2α,3E,4β)]-3-Ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl Ester, Ligstroside |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O12/c1-3-15-16(10-19(28)34-9-8-13-4-6-14(27)7-5-13)17(23(32)33-2)12-35-24(15)37-25-22(31)21(30)20(29)18(11-26)36-25/h3-7,12,16,18,20-22,24-27,29-31H,8-11H2,1-2H3/b15-3-/t16-,18?,20+,21-,22?,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)C2O)\C(=C/C)\[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | methyl (4S,5Z,6S)-5-ethylidene-4-[2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethoxy]-2-oxo-ethyl]-6-[(2S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-4H-pyran-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.51 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?