Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ligustrazinhydrochlorid
Artikelnummer. 17251216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251216 5 g
17241216 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251216 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467640050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76494-51-4
Molekylær formel C8H12N2·HCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ligustrazinhydrochlorid
Mængde 5 g
Kogepunkt 193,0 °C (730,0 mmHg)
Formel vægt 172.66
InChI nøgle RQKFOGXUTRDQPB-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.CC1=NC(C)=C(C)N=C1C
IUPAC navn tetramethylpyrazine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 172.66