missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ligustrazine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16441618
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16441618 5 mg
16439208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16441618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0935

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ligustrazine (hydrochloride) is a natural product.

Ligustrazine (hydrochloride) is a natural product.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ligustrazine hydrochloride
CAS 76494-51-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H12N2.xHCl
Mængde 5 mg
Synonym Chuanxiongzine hydrochlorideTetramethylpyrazine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL C1(C)=NC(C)=C(C)N=C1C.C
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.