missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ligustilide, TRC

Artikelnummer. 30477866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477866 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3979001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Z-Ligustilide
CAS 4431-01-0
Molekylær formel C12 H14 O2
Mængde 1 mg
Synonym 3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, 2-(1-Hydroxy-1-pentenyl)-1,5-cyclohexadiene-1-carboxylic Acid γ-Lactone, (3Z)-3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, Ligustilide A, 3-Butylidene-4,5-dihydrophthalide
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
SMIL CCCC=C1OC(=O)C2=C1CCC=C2
IUPAC navn 3-butylidene-4,5-dihydro-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Formel vægt 190.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.