Få mere at vide
Ligustilide, MedChemExpress
Beskrivelse
Ligustilide is is a bioactive phthalide derivative isolated from Angelica sinensis and Chuanxiong. Ligustilide exhibits neuroprotective, anti-cancer, anti-inflammatory, and vasodilator effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ligustilide |
| CAS | 4431-01-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H14O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (525.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1O/C(C2=C1C=CCC2)=C\CCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.24 |
| Vis mere |