Få mere at vide
Gilac™ Letvægts redepalle
Artikelnummer. 17988621
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
600 x 800 x 130 mm
800 x 1200 x 155 mm
1200 x 1000 x 160 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17988621 600 x 800 x 130 mm
17958601 800 x 1200 x 155 mm
17988691 1200 x 1000 x 160 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17988621 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G052204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.90 DKK
    211.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.68 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Letvægtspalle er indlejret og derfor pladsbesparende, når den opbevares tom.
  • Letvægts indlejrende plastpalle.
  • Nesting og derfor pladsbesparende, når den opbevares tomt.
  • Opbevaring forbudt på stativer: pallernes puder er uforenelige med stativernes skinner.
Tekniske data
Produkttype Aero Tote Palle
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 600 x 800 x 130 mm
Kapacitet (engelsk) 1543.24 lb.
Kapacitet (metrisk) 700 kg
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Højde (metrisk) 130 mm
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Længde (metrisk) 600 mm
Bredde (engelsk) 31,5 tommer
Bredde (metrisk) 800 mm