Få mere at vide
Biochrom Lightwave 3+
Artikelnummer. 17293064
Inkluderer:
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse, indbygget seriel printer
Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Interface:
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software, Bluetooth-forbindelse
Printer inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17293064
Brand: Biochrom 80300749
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lightwave 3+ er et splitstrålet UV/Vis-spektrofotometer, der kombinerer brugervenlighed med fleksibiliteten fra en 40 mm prøveport. Forvent usædvanlig høj opløsning med 3 nm båndbredden.
  • Split Beam (RBC) UV/Vis-spektrofotometer, der dækker 190 til 1100 nm (3 nm båndbredde)
  • USB port til dataindsamling
  • Accepterer 10, 20 og 40 mm banelængde kuvetter
  • Indbygget software giver flash-scanning, faste bølgelængdemålinger, kinetik og koncentration med omfattende grafikfunktioner plus mulighed for at gemme op til 90 metoder
  • Vælg at inkludere en indbygget seriel printer, Bluetooth-forbindelse eller begge dele
  • Let og stabelbar til opbevaring
Tekniske data
Bjælkecenterhøjde 15 mm
Dybde (engelsk) 15,3 tommer
Dybde (metrisk) 390 mm
Detektor type Twin CMOS Array
Vise Grafisk LCD
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje Lightwave 3+
Spektral båndbredde 3 nm
Type UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 120/240 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (applikation) Enkelt/multibølgelængde, koncentration, standardkurve, bølgelængdescanning, kinetik, absorptionsforhold
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse
Interface Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software, Bluetooth-forbindelse
Netværk Flad rist
Støj ±0,005 top til top± 0,002 RMS
Fotometrisk linearitet ±1,3 % eller± 0,008 A (den der er størst ved 546 nm)
Fotometrisk rækkevidde -0,3 til 2,5 A, 0,3 til 199 %T
Fotometrisk gentagelighed ±0,002 A til 0,5 A (ved 546 nm)
Printer inkluderet Nej
Form Rund
Stray Light <0.5 %T 340 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 260 mm