Få mere at vide
Biochrom Lightwave 3
Inkluderer:
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse, indbygget seriel printer
Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Interface:
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software, Bluetooth-forbindelse
Printer inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Split Beam (RBC) UV/Vis-spektrofotometer, der dækker 190 til 1100 nm (5 nm båndbredde)
- USB port til dataindsamling
- Accepterer 10, 20 og 40 mm banelængde kuvetter
- Indbygget software giver flash-scanning, faste bølgelængdemålinger, kinetik og koncentration med omfattende grafikfunktioner plus mulighed for at gemme op til 90 metoder
- Vælg at inkludere en indbygget seriel printer, Bluetooth-forbindelse eller begge dele
- Let og stabelbar til opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Bjælkecenterhøjde | 15 mm |
| Dybde (engelsk) | 15,3 tommer |
| Dybde (metrisk) | 390 mm |
| Detektor type | Twin CMOS Array |
| Vise | Digital |
| Sprog | Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk |
| Lyskilde | Xenon-blitz |
| Produktlinje | Lightwave 3 |
| Spektral båndbredde | 5 nm |
| Type | UV-Vis-spektrofotometer |
| Vis mere |