Få mere at vide
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 18788793 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Artikelnummer. 18788793
Brand: Novus Biologicals™ 7050030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Antibody labeling kit
Allophycocyanin is a large 105kDa fluorescent phycobiliprotein commonly used in FACS analysis. It absorbs at 650nm and emits at 662nm.
Ordreinfo
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 30 μg
Konjugeret APC (Allophycocyanin)
Sættets indhold Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
Til brug med (applikation) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Produkttype APC Antibody Labeling Kit