Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lightnin Højt drejningsmoment direktedrevet mixer
Artikelnummer. 15437453 Shop alle Cole-Parmer produkter
Model-:
EV1P25ET1C48
EV1P25T1C48
EVIB25AFP32
EVIP25AIC48
Motortype:
Luftdrevet
TEFC
XPRF
Hastighed:
1750 omdr./min.
1800 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15437453
Brand: Cole-Parmer™ 5031034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Lightnin High-Torque Direct-Drive mixere i en bred vifte af applikationer. Vælg en model med direkte drev til små batchblandinger eller applikationer med høj forskydning.
  • Stort udvalg giver dig mulighed for at matche mixerkapacitet til din specifikke applikation
    • Bland op til 50 liter væske.
    • Disse mixere tilbyder flere hestekræfter og drejningsmoment end de små batch mixere
Tekniske data
Hastighed 1750 omdr./min.
Spænding 208/230 V
Diameter (engelsk) Skaft 0,75 tommer
Diameter (metrisk) aksel 19.05 mm
Hestekræfter 1/4 hp
Oversigt Højt drejningsmoment direktedrevet mixer
Inkluderer 316 rustfrit stål (SS) aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og en drivpind med sætskrue.
Materiale 316 rustfrit stål
Model- EV1P25ET1C48
Motortype XPRF
Moment 140 tommer oz.
Type Direct-Drive mixer