Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lightnin Højt drejningsmoment direktedrevet mixer
Shop All Cole-Parmer Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Model-:
EV1P25ET1C48
EV1P25T1C48
EVIB25AFP32
EVIP25AIC48
Motortype:
Luftdrevet
TEFC
XPRF
Hastighed:
1750 omdr./min.
1800 omdr./min.
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Stort udvalg giver dig mulighed for at matche mixerkapacitet til din specifikke applikation
- Bland op til 50 liter væske.
- Disse mixere tilbyder flere hestekræfter og drejningsmoment end de små batch mixere
Specifications
Specifications
| Hastighed | 1800 omdr./min. |
| Hestekræfter | 1/4 hp |
| Oversigt | Højt drejningsmoment direktedrevet mixer |
| Inkluderer | 316 rustfrit stål (SS) aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og en drivpind med sætskrue. |
| Materiale | 316 rustfrit stål |
| Model- | EVIP25AIC48 |
| Motortype | Luftdrevet |
| Tryk (engelsk) Luftforsyning | 60 psi |
| Moment | 140 tommer oz. |
| Type | Direct-Drive mixer |