Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Hastighed:
20 til 280 omdr./min.
20 til 280 rpm
20 til 350 rpm
Model-:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Motortype:
Luftdrevet
TEFC
TENV
XPRF
Moment:
1440 in. oz.
2701 in. oz.
2701 tommer oz.
720 tommer oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer:
- 316 SS aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og drevpind med sætskrue.
- Modellerne 50310-68, -70 og -72 inkluderer også propadapter og et foldehjul.
- Mere om denne vare:
- Disse geardrevne blandere med variabel hastighed er ideelle til at blande dine højviskose materialer eller store partier af vandlignende væsker. Alle modeller opretholder hastigheder fra 20 til 350 rpm (20:1-forhold) og genererer nok drejningsmoment til at blande meget viskøse væsker.
- Gear-drev blandere montering med 20°> offset tankklemme (medfølger). Fås som enten luftdrevet eller elektrisk mixer.
- Vælg mellem tre hastighedsmuligheder; 20 til 350 rpm (20:1-forhold), 20 til 280 rpm (14:1-forhold) eller fast hastighed på 350 eller 280 rpm. De ⁄3 4-hk mixere genererer masser af drejningsmoment til dine højviskose applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 20 til 350 rpm |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,75 tommer |
| Diameter (metrisk) aksel | 19.05 mm |
| Hestekræfter | 1/4 hp |
| Inkluderer | 316 SS aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og drivpinde med sætskrue |
| Materiale | 316 rustfrit stål |
| Model- | EV5P25A1F48 |
| Motortype | Luftdrevet |
| Moment | 720 tommer oz. |