Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Artikelnummer. 15417443 Shop alle Cole-Parmer produkter
Hastighed:
20 til 280 omdr./min.
20 til 280 rpm
20 til 350 rpm
Model-:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Motortype:
Luftdrevet
TEFC
TENV
XPRF
Moment:
1440 in. oz.
2701 in. oz.
2701 tommer oz.
720 tommer oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15417443
Brand: Cole-Parmer™ 5031000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixere er ideelle til at blande dine højviskose materialer eller store partier af vandlignende væsker. Alle modeller opretholder hastigheder fra 20 til 350 rpm (20:1-forhold) og genererer nok drejningsmoment til at blande meget viskøse væsker.
  • Inkluderer:
    • 316 SS aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og drevpind med sætskrue.
    • Modellerne 50310-68, -70 og -72 inkluderer også propadapter og et foldehjul.
  • Mere om denne vare:
    • Disse geardrevne blandere med variabel hastighed er ideelle til at blande dine højviskose materialer eller store partier af vandlignende væsker. Alle modeller opretholder hastigheder fra 20 til 350 rpm (20:1-forhold) og genererer nok drejningsmoment til at blande meget viskøse væsker.
    • Gear-drev blandere montering med 20°> offset tankklemme (medfølger). Fås som enten luftdrevet eller elektrisk mixer.
    • Vælg mellem tre hastighedsmuligheder; 20 til 350 rpm (20:1-forhold), 20 til 280 rpm (14:1-forhold) eller fast hastighed på 350 eller 280 rpm. De ⁄3 4-hk mixere genererer masser af drejningsmoment til dine højviskose applikationer.
Tekniske data
Hastighed 20 til 350 rpm
Diameter (engelsk) Skaft 0,75 tommer
Diameter (metrisk) aksel 19.05 mm
Hestekræfter 1/4 hp
Inkluderer 316 SS aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og drivpinde med sætskrue
Materiale 316 rustfrit stål
Model- EV5P25M1E36
Motortype TENV
Moment 720 tommer oz.
Type Blander