Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Artikelnummer. 15487453 Shop alle Cole-Parmer produkter
Hastighed:
20 til 280 omdr./min.
20 til 280 rpm
20 til 350 rpm
Model-:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Motortype:
Luftdrevet
TEFC
TENV
XPRF
Moment:
1440 in. oz.
2701 in. oz.
2701 tommer oz.
720 tommer oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15487453
Brand: Cole-Parmer™ 5031054
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixere er ideelle til at blande dine højviskose materialer eller store partier af vandlignende væsker. Alle modeller opretholder hastigheder fra 20 til 350 rpm (20:1-forhold) og genererer nok drejningsmoment til at blande meget viskøse væsker.
  • Inkluderer:
    • 316 SS aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og drevpind med sætskrue.
    • Modellerne 50310-68, -70 og -72 inkluderer også propadapter og et foldehjul.
  • Mere om denne vare:
    • Disse geardrevne blandere med variabel hastighed er ideelle til at blande dine højviskose materialer eller store partier af vandlignende væsker. Alle modeller opretholder hastigheder fra 20 til 350 rpm (20:1-forhold) og genererer nok drejningsmoment til at blande meget viskøse væsker.
    • Gear-drev blandere montering med 20°> offset tankklemme (medfølger). Fås som enten luftdrevet eller elektrisk mixer.
    • Vælg mellem tre hastighedsmuligheder; 20 til 350 rpm (20:1-forhold), 20 til 280 rpm (14:1-forhold) eller fast hastighed på 350 eller 280 rpm. De ⁄3 4-hk mixere genererer masser af drejningsmoment til dine højviskose applikationer.
Tekniske data
Hastighed 20 til 350 rpm
Diameter (engelsk) Skaft 0,75 tommer
Diameter (metrisk) aksel 19.05 mm
Inkluderer 316 SS aksel, 316 SS A-310 pumpehjul og drivpinde med sætskrue
Materiale 316 rustfrit stål
Model- EV5P25T1J60
Motortype TEFC
Moment 720 tommer oz.