Få mere at vide
Berthold Technologies LightCompass™ Opgrader fra Plus til professionel
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
Arbejdsgang
- Opret eller åbn plade-layouts
- Brug forudindlæste protokoller (instrumentindstillinger og analyse samt eksport/udskrivning inkluderet)
- Opret nye protokoller med protokolguiden eller byg fuldt tilpassede protokoller
- Analyser data inden for protokollen
- Udskriv resultater eller eksporter til Excel eller LIMS
Måletilstande
- Reagensdosering og inkubationstrin
- Endepunkt
- Kinetik (inklusive langvarige/gentagne målinger)
- Bølgelængdescanning
- Områdescanning
- Flere målemetoder inden for én protokol
Dataanalyse
- Standardkurver med kurvetilpasning (lineær, polynomiel, 4PL, glattet kubisk spline, andre)
- Tærskelbaseret klassifikation for kvalitative analyser
- Brugerdefinerede formler
- Kvantitativ og kvalitativ analyse
Dataintegritet og overholdelse
- Brugerstyring med rollebaseret adgang
- QC/validering med bestået/ikke-bestået kriterier
- Sikker datalagring (lokalt filsystem eller fjernserver SQL )
- Auditspor af bruger- og datahandlinger
- FDA 21 CFR Part 11 og EU GMP bilag 11 overholdelse
Applikationer
- ELISA
- Kvantificering af nukleinsyre og proteiner
- Reporter-genanalyser
- Dosis-respons-analyser
- Kinetiske analyser
- BRET
- TR-FRET og HTRF™
Yderligere funktioner i Professionel Udgave
Inkluderer alle Plus-funktioner, plus:
- Ubegrænsede beregningsmatricer
- Beregning af fortyndingsfaktor
- Brugerkonti med konfigurerbare niveauer og adgangskodebeskyttelse
- Active Directory-integration
- Konfigurerbare brugerhierarkier
- Revisionsspor med automatiseret generering af logfiler
- Pladeorganiser (eksempel på ID-definition og forberedelse)
- Automatiseret filnavngenerering
- Kontrolhistorik til validering
- Assay lot-nummerverifikation
- Parameterfilvalg ved stregkode
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Softwareopgraderingspakke |