Få mere at vide
Berthold Technologies LightCompass™ Professionel software til dataindsamling, analyse og rapportering
Artikelnummer. 31777373 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Produkttype:
Software til mikropladelæser
Artikelnummer. Produkttype
31777373 Software til mikropladelæser
1 options
Artikelnummer. 31777373 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 37854403
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Avanceret videnskabelig software til dataindsamling, analyse og rapportering med fleksible protokoller, kurvetilpasning og støtte til revisionsspor.
Arbejdsgang
Protokolopsætning
  • Opret eller åbn et pladelayout.
  • Åbn en forudindlæst protokol (inklusive instrumentindstillinger, analysefunktioner og eksport-/printindstillinger), brug den som skabelon, eller byg en ny med protokolguiden.
  • Opret fuldt tilpassede protokoller, hvis detaljeret kontrol er nødvendig.
Målekapaciteter
  • Reagensdosering og inkubationstrin
  • Endepunkt
  • Kinetik (inklusive langvarige/gentagne målinger over flere dage)
  • Bølgelængdescanning
  • Områdescanning
  • Flere målemetoder inden for en enkelt protokol
Dataanalyse
  • Standardkurver med kurvetilpasningsmuligheder: lineær, polynomiel, 4PL, glattet kubisk spline, andre
  • Tærskelbaseret klassifikation for kvalitative analyser
  • Brugerdefinerede formler
  • Kvantitative og kvalitative analyseværktøjer
  • Udligger-korrektion
  • Ubegrænsede beregningsmatricer
  • Beregning af fortyndingsfaktor
  • Generering af skræddersyet analyserapporter
Datahåndtering og overholdelse
  • Print eller eksporter resultater til Excel eller LIMS
  • Brugerkonti med konfigurerbare niveauer, hierarkier og adgangskodebeskyttelse
  • Active Directory-integration
  • Revisionsspor med automatiserede logfiler
  • QC/valideringsindstillinger med bestået/ikke-bestået kriterier
  • Sikker datalagring (lokalt filsystem eller fjernserver SQL )
  • FDA 21 CFR Part 11 og EU GMP bilag 11 overholdelse
  • Kontrolhistorik til validering
  • Assay lot-nummerverifikation
Prøve- og pladehåndtering
  • Prøveidentifikation (manuel eller stregkode)
  • Pladeorganisator (eksempel på ID-definition, forberedelse)
  • Automatiseret filnavngenerering
  • Parameterfilvalg ved stregkode
  • Automatiseringsserver-understøttelse
Applikationer
  • ELISA
  • Kvantificering af nukleinsyre og proteiner
  • Reporter-genanalyser
  • Dosis-respons-analyser
  • Kinetiske analyser
  • BRET
  • TR-FRET og HTRF™
Tekniske data
Produkttype Software til mikropladelæser