Få mere at vide
Berthold Technologies LightCompass™ Plus dataindsamlings-, analyse- og rapporteringssoftware
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
Arbejdsgang
Protokolopsætning
- Opret eller åbn et pladelayout.
- Åbn en forudindlæst protokol (inklusive instrumentindstillinger, analysefunktioner og eksport-/printindstillinger), brug den som skabelon, eller byg en ny med protokolguiden.
- Opret fuldt tilpassede protokoller, hvis detaljeret kontrol er nødvendig.
Målekapaciteter
- Reagensdosering og inkubationstrin
- Endepunkt
- Kinetik (inklusive langvarige/gentagne målinger over flere dage)
- Bølgelængdescanning
- Områdescanning
- Flere målemetoder inden for en enkelt protokol
Dataanalyse
- Standardkurver med kurvetilpasningsmuligheder: lineær, polynomiel, 4PL, glattet kubisk spline, andre
- Tærskelbaseret klassifikation for kvalitative analyser
- Brugerdefinerede formler
- Kvantitative og kvalitative analyseværktøjer
- Udligger-korrektion
- Ubegrænsede beregningsmatricer
- Beregning af fortyndingsfaktor
- Generering af skræddersyet analyserapporter
Datahåndtering og overholdelse
- Print eller eksporter resultater til Excel eller LIMS
- Brugerkonti med konfigurerbare niveauer, hierarkier og adgangskodebeskyttelse
- Active Directory-integration
- Revisionsspor med automatiserede logfiler
- QC/valideringsindstillinger med bestået/ikke-bestået kriterier
- Sikker datalagring (lokalt filsystem eller fjernserver SQL )
- FDA 21 CFR Part 11 og EU GMP bilag 11 overholdelse
- Kontrolhistorik til validering
- Assay lot-nummerverifikation
Prøve- og pladehåndtering
- Prøveidentifikation (manuel eller stregkode)
- Pladeorganisator (eksempel på ID-definition, forberedelse)
- Automatiseret filnavngenerering
- Parameterfilvalg ved stregkode
- Automatiseringsserver-understøttelse
Applikationer
- ELISA
- Kvantificering af nukleinsyre og proteiner
- Reporter-genanalyser
- Dosis-respons-analyser
- Kinetiske analyser
- BRET
- TR-FRET og HTRF™
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Software til mikropladelæser |