Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lys/UV-beskyttelse til lodrette lyskamre
Artikelnummer. 16461125 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Fabriksmonteret dørkontakt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
16461125 Fabriksmonteret dørkontakt Hver
1 options
Artikelnummer. 16461125 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1900663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 DKK
    805.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Beskyttelse for operatør, lyset slukker automatisk, når døren åbnes
Lys-/UV-beskyttelse er en funktion til at beskytte operatørens øjne. Denne fabriksinstallerede mulighed slukker det lodrette lys, når døren åbnes. Anbefalet til ICH fotostabilitetstest. Anbefales ikke til plantevækst / udklækning af dyr, da
  • Lys / UV-beskyttelse for operatørens øjne.
  • Fabriksinstalleret option slukker det lodrette lys, når døren åbnes
  • Anbefales til ICH-fotostabilitetstest
  • Anbefales ikke til plantevækst/dyrklækning, da tænding og sluk af lyset kan stresse planter og dyr
  • Operatøren kan bære beskyttelsesbriller som alternativ beskyttelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lys / UV-beskyttelse - lys slukket med åben dør
Til brug med (udstyr) Alle Thermo Scientific og Forma lodrette lyskamre - modeller 3906, 3909, 3928, 3942, 3943
Belysning LED
Type Lys-/UV-beskyttelse
Til brug med (applikation) Let påføring - anbefales til ICH fotostabilitetstest
Inkluderer Fabriksmonteret dørkontakt