Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskeligt LYS/TNFSF14 ELISA Kit
Artikelnummer. 17728043
Mængde:
10 x 96 tests
Artikelnummer. 17728043
Brand: Invitrogen™ EHTNFSF14X10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Apoptose, eller programmeret celledød, forekommer under normal cellulær differentiering og udvikling af flercellede organismer. Apoptose induceres af visse cytokiner, herunder TNF (tumornekrosefaktor) og Fas-ligand fra TNF-familien gennem deres dødsdomæne indeholdende receptorer, TNFR1 (tumornekrosefaktorreceptor 1) og Fas. Celledødssignaler transduceres af dødsdomæne (DD)-holdige adaptermolekyler og medlemmer af ICE (interleukin-1-beta-konverterende enzym)/CED-3 (C. elegans dødsreceptor-3) proteasefamilien. Et nyt DD-holdigt molekyle blev for nylig klonet fra mus, menneske og abe og betegnet Daxx (dødsassocieret protein 6). Daxx binder sig specifikt til Fas-dødsdomænet og øger Fas-induceret apoptose og aktiverer Jun N-terminal kinase (JNK)-vejen. Daxx er bredt udtrykt i føtalt og voksent menneske- og musevæv, hvilket indikerer dets vigtige funktion i Fas-signalveje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer O43557
Analyseområde 8,23 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 8740
Gen symbol TNFSF14
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål LYS
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min