Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskeligt LYS/TNFSF14 ELISA Kit
Artikelnummer. 17185589
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17185589
Brand: Invitrogen™ EHTNFSF14X5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige lys (TNFSF14) ELISA kvantificerer Hu LIGHT i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu LIGHT. Metodens princip The Human LIGHT solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Apoptose, eller programmeret celledød, forekommer under normal cellulær differentiering og udvikling af flercellede organismer. Apoptose induceres af visse cytokiner, herunder TNF (tumornekrosefaktor) og Fas-ligand fra TNF-familien gennem deres dødsdomæne indeholdende receptorer, TNFR1 (tumornekrosefaktorreceptor 1) og Fas. Celledødssignaler transduceres af dødsdomæne (DD)-holdige adaptermolekyler og medlemmer af ICE (interleukin-1-beta-konverterende enzym)/CED-3 (C. elegans dødsreceptor-3) proteasefamilien. Et nyt DD-holdigt molekyle blev for nylig klonet fra mus, menneske og abe og betegnet Daxx (dødsassocieret protein 6). Daxx binder sig specifikt til Fas-dødsdomænet og øger Fas-induceret apoptose og aktiverer Jun N-terminal kinase (JNK)-vejen. Daxx er bredt udtrykt i føtalt og voksent menneske- og musevæv, hvilket indikerer dets vigtige funktion i Fas-signalveje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer O43557
Analyseområde 8,23 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/mL
Kalibreringsområde 15 pg/ml til 6000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p40,- IL-12 p40,- IL-12, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-2, TNFTIMP-2, TNF-beta, TIMP-2, TNF-beta, VEGF.
Tilstrækkelig til 5 x 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 8740
Gen symbol CD258,HVEML,LIGHT,LTg
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptose
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym UNQ391/PRO726, CD258, HVEML, LIGHT, LTg, TR2
Mål LYS
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min