Få mere at vide
Hirschmann™ Lysbeskyttelsesvindue
Artikelnummer. 11652239
Skift visning
Til brug med (udstyr):
opus™
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
11652239 opus™
1 options
Artikelnummer. 11652239 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9586060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.60 DKK
    117.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.07 DKK
    34% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet beskyttelsesvindue til UV-følsomme medier, bruges sammen med opus™ og solarus™ .
  • Ravfarvet erstatningsobservationsvindue
  • Til beskyttelse af UV-følsomme medier
Tekniske data
Oversigt Til lysfølsomme medier
Type UV beskyttelsesvindue
Inkluderer 1
Til brug med (udstyr) opus™